2618
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Calf Thymus
Purified DNA from calf thymus. A260/280 nm: ≥ 1.8); S20w: 15.4-17.4; hyperchromicity: ≥27%.
Sinónimos:
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Calf Thymus, DNA, Calf Thymus
descripción
RTECS - HG1934000
Merck USA index - 14, 2907
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubilidad
water: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable