233279
Coagulation Factor IX, Human Plasma
Coagulation Factor IX, Human Plasma, CAS 9001-28-9, is a native coagulation factor IX from human plasma. Sold on the basis of plasma equivalent units. 100 plasma equivalent units = 500 µg.
Sinónimos:
Coagulation Factor IX, Human Plasma, Antihemophilic Factor B, Christmas Factor, Plasma Thromboplastin Component, PTC
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human plasma
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 3922
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
actividad específica
≥150 units/mg protein (clotting assay)
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable