211280
Capsazepine
A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin. Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
Sinónimos:
Capsazepine, N-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dihydroxy-2H-2-benzazepine-2-carbothioamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white
solubilidad
DMSO: soluble
methanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
S=C(N2CCCc3c(cc(c(c3)O)O)C2)NCCc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
Clave InChI
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Ellis, J.L., and Undem, B.J. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 268, 85.
Walpole, C.S.J., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1942.
Szallasi, A., et al. 1993. J. Pharmacol. Exp. Therap.267, 728.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable