Key Documents
1.93209
Supelco
Fosfato de sodio dibasic
anhydrous for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio, Hidrogenofosfato de sodio
About This Item
Fórmula lineal:
Na2HPO4
Número de CAS:
Peso molecular:
141.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12161705
grade
ACS reagent
anhydrous
product line
EMPARTA®
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Packaging
1.93209.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93209.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.