Documentos clave
1.93010
Supelco
Ácido L-ascórbico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Ácido L-treoascórbico, Factor antiescorbútico, Vitamina C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O6
Número de CAS:
Peso molecular:
176.12
Beilstein:
84272
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
mp
190-194 °C (dec.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Envase
1.93010.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93010.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93010.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93010.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.