17-614
ChiPAb+ trimetil-histona H3 (Lys4): conjunto de anticuerpo y cebador validados para ChIP, monoclonal de conejo
from rabbit
Sinónimos:
Chip Rabbit Antibody and primer set, H3K4me3 ChIP, H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4), Histone H3K4me3, Histone H3K4me3 ChIP
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
ChIPAb+
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
El conjunto de ChiPAb+ trimetil-histona H3 (Lys4) incluye el anticuerpo anti-trimetil-histona H3 (Lys4), un anticuerpo de control negativo (suero de conejo normal) y cebadores de qPCR que amplifican una región de 166 pares de bases dentro del promotor del gen GAPDH humano. Los anticuerpos anti-trimetil-histona H3 (Lys4) y controles negativos se suministran en un tamaño de reacción escalable «por ChIP» y pueden utilizarse para validar funcionalmente la precipitación de la cromatina asociada a la trimetil-histona H3 (Lys4).
Specificity
Immunogen
Application
La cromatina tratada con ultrasonidos a partir de células U2OS (3 X 106 equivalentes de células por IP) tratadas con UV (6 h, 50 julios/m2) o no tratadas se sometió a inmunoprecipitación utilizando 3 μl de anticuerpo de conejo anti-trimetilhistona H3 (Lys4) y el kit Magna Chip A (referencia 17-610). La inmunoprecipitación de fragmentos de ADN asociados a trimetil histona H3 (Lys4) se verificó mediante qPCR utilizando cebadores p21 para ChIP que flanquean el promotor p21 humano que contiene un sitio de unión a SP1 (consulte las figuras).
Las veces que aumenta es una proporción de las cantidades medias de IP normalizadas extraídas de las curvas patrón derivadas de la información de cada muestra de cromatina. La actividad trimetil-histona (Lys4) inmunoprecipitable asociada con este promotor aumenta con el tratamiento UV como se observó en otros estudios.
Consulte los detalles experimentales en el protocolo EZ-Magna A CHIP (Nº de ref. 17-408) o EZ-CHIP (Nº de ref. 17-371) .
Análisis de Chip-Seq:
La inmunoprecipitación de la cromatina se realizó usando el kit Magna ChIP HiSens (17-10460), 3 µl de anticuerpo anti-trimetil-histona H3 (Lys4) (Nº de ref. 17-614) o 20 µl de microesferas de proteína A/G, y cromatina de células HeLa entrecruzada 1e6 seguida de purificación de ADN con microesferas magnéticas. Los bancos se prepararon a partir de muestras de ADN de entrada y ChIP utilizando protocolos estándar con adaptadores con código de barras Illumina y se analizaron en el instrumento Illumina HiSeq. Se cartografió un exceso de dieciocho millones de lecturas de archivos FastQ utilizando Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) siguiendo la eliminación de etiquetas TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/). Los picos se identificaron mediante MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/), y los picos y las lecturas se visualizaron como una pista personalizada en el navegador genómico UCSC (http://genome.ucsc.edu) de archivos Bigwig y BED. El 25 % más alto de los picos identificados en los conjuntos de datos 17-614 y 07-473 demostró un solapamiento del 99 % con los picos identificados en la pista ENCODE H3K4me3 BROAD histona para HeLa S3.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia e inhibición de péptidos:
Inmunotransferencia representativa. El extracto ácido de HeLa se resolvió por electroforesis, se transfirió a nitrocelulosa y se probó con anti-trimetilhistona H3 (Lys4) (1:2 000, carril 1) o se preincubó con péptido histona H3 0,4 μM con las siguientes modificaciones carril 2: monometil-lisina 4, carril 3: dimetil lisina 4, carril 4: trimetil-lisina 4.
Las proteínas se visualizaron utilizando un anticuerpo secundario de cabra anti-conejo conjugado con HRP y un sistema de detección de quimioluminiscencia
(consulte las figuras).
Epigenética y función nuclear
Biología de la cromatina
Packaging
Components
IgG de conejo control ChIP negativo, 1 vial
Cebadores ChIP para GAPDH, 1 vial
Quality
La cromatina tratada con ultrasonidos preparada partir de células HeLa no tratadas (1 X 106 equivalentes de células) se sometió a inmunoprecipitación utilizando 3 μl de IgG de conejo normal o 3 μl de IgG monoclonal anti-trimetilhistona H3 (Lys4) y el kit Magna ChIP A (Nº de ref. 17-610). La inmunoprecipitación exitosa de fragmentos de ADN asociados a la
trimetil-histona H3 (Lys4) se verificó mediante qPCR utilizando cebadores ChIP de control que flanqueaban al promotor GAPDH humano (consulte las figuras). Consulte los detalles experimentales en el protocolo EZ-Magna A ChIP.
Target description
Physical form
IgG de conejo sano. Un vial que contiene 75 μl de IgG de conejo sano.
Cebadores control. Un vial que contiene 75 μl de 5 μM de cada cebador específico para la GAPDH humana (DIR). TAC TAG CGG TTT TAC GGG CG
INV: TCG AAC AGG AGG AGC AGA GAG CGA
Storage and Stability
Analysis Note
incluyó IgG de conejo purificada de control negativo y cebadores de control específicos para el promotor de GAPDH humano.
Legal Information
Disclaimer
Storage Class