Merck
Todas las fotos(8)
Key Documents
173018
Supelco
Prove 600 Spectrophotometer
suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
SE.11
product name
Prove 600, suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Prove 600
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Equipado con sistemas ópticos de alta gama en los espectros UV y visible, y la capacidad de contener cubetas de hasta 100 mm, el Spectroquant Prove reúne una gran potencia en un tamaño compacto. El Spectroquant Prove 600 aporta una excelente resolución y sensibilidad para utilizar con los kits de ensayo, cinética compleja y mediciones espectrales.
La familia Spectroquant Prove es nuestra gama de espectrofotómetros de vanguardia para análisis fáciles de muestras de agua, alimentos sólidos y líquidos, y medioambientales. Todos los equipos Spectroquant Prove están preprogramados para más de 200 kits de ensayo y el reconocimiento automático del código de barras asegura la aplicación de los parámetros del método correcto y el registro de toda la información esencial, como número de lote, fecha de caducidad y actualizaciones de calibración automática, haciendo que la utilización de los kits de ensayo analíticos sea tan fácil como nunca antes.
Espectrofotómetro UV/VIS Spectroquant®, anchura de banda espectral 1,8 nm®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Learn about the UV-spectrometric determination of the K270 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 270 nm to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Ver todo