Key Documents
16-193
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-histona H2A.X (Ser139), clon JBW301, conjugado con biotina
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139), H2A histone family, member X, H2AX histone
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
JBW301, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer139)
Gene Information
human ... H2AX(3014)
General description
Las histonas son proteínas nucleares básicas responsables de la estructura de los nucleosomas de la fibra cromosómica en eucariotas. Los nucleosomas consisten en aproximadamente 146 pb de ADN enrollado alrededor de un octámero de histonas compuesto por pares de cada una de las cuatro histonas centrales (H2A, H2B, H3 y H4). La fibra de cromatina se compacta más por la interacción de una histona enlazadora, la H1, con el ADN entre los nucleosomas para formar estructuras de cromatina de orden superior.
Specificity
Reconoce a la histona H2A.X fosforilada en la Ser139, Pm 15 kDa.
Se prevé una amplia reactividad cruzada interespecífica debido a la conservación de la homología de las secuencias.
Immunogen
Epítopo: Ser139
Péptido sintético (CKATQA[pS]QEY) conjugado con KLH que corresponde a los aminoácidos 134-142 de la histona H2A.X humana. La secuencia de inmunización tiene 8 aminoácidos idénticos en levadura y ratón.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-fosfo-histona H2A.X (Ser139), clon JBW301, conjugado con biotina, es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de fosfo-histona H2A.X (Ser139), también conocida como H2AXS139P, H2AX histona, y ha sido validado en ICC y WB.
Subcategoría investigación
Histonas
Quality
Evaluada habitualmente en histonas extraídas con ácido de lisados de células Jurkat tratadas con estaurosporina 0,5 mM (19-123).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0,5-1 μg/ml de este lote detectó la histona H2A.X fosforilada (Ser139) en histona extraída con ácido de lisados de células Jurkat tratadas con estaurosporina 0,5 μM (Nº de ref. 19-123).
Target description
15 kDa
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón conjugada con biotina purificada en tampón que contiene un 70 % de tampón de conservación (Tris-glicina 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M, azida sódica al 0,1%) y un 30 % de glicerol.
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Lisados de células Jurkat tratadas con estaurosporina.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Lars H Jensen et al.
BMC pharmacology, 4, 31-31 (2004-12-04)
Bisdioxopiperazine anti-cancer agents are inhibitors of eukaryotic DNA topoisomerase II, sequestering this protein as a non-covalent protein clamp on DNA. It has been suggested that such complexes on DNA represents a novel form of DNA damage to cells. In this
Sascha Schäuble et al.
PloS one, 7(8), e42150-e42150 (2012-08-11)
Primary human fibroblasts in tissue culture undergo a limited number of cell divisions before entering a non-replicative "senescent" state. At early population doublings (PD), fibroblasts are proliferation-competent displaying exponential growth. During further cell passaging, an increasing number of cells become
Jeffrey M Cloutier et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005462-e1005462 (2015-10-29)
Chromosome abnormalities are common in the human population, causing germ cell loss at meiotic prophase I and infertility. The mechanisms driving this loss are unknown, but persistent meiotic DNA damage and asynapsis may be triggers. Here we investigate the contribution
Christophe E Redon et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 682, 249-270 (2010-11-09)
Measurement of DNA double-strand break (DSB) levels in cells is useful in many research areas, including those related to DNA damage and repair, tumorigenesis, anti-cancer drug development, apoptosis, radiobiology, environmental effects, and aging, as well as in the clinic. DSBs
Fabienne Cocchiarella et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 3, 16038-16038 (2016-08-31)
The Sleeping Beauty (SB) transposase and, in particular, its hyperactive variant SB100X raises increasing interest for gene therapy application, including genome modification and, more recently, induced pluripotent stem cells (iPS) reprogramming. The documented cytotoxicity of the transposase, when constitutively expressed