16-101
Anticuerpo anti-fosfotirosina, clon 4G10®, conjugado con agarosa
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
4G10 Phosphotyrosine Antibody, Clone 4G10 Anti-Phosphotyrosine, Phosphotyrosine Detection Antibody
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PID1(55022)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Comunicación molecular
Adecuado para inmunoprecipitación y purificación por afinidad.
Modificación postraduccional general
Features and Benefits
Quality
Análisis de inmunoprecipitación:
10-50 μl de este anticuerpo causaron inmunoprecipitación del receptor de EGF y otras proteínas fosforiladas en tirosina de células A431 estimuladas con EGF.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Extractos de células A431 humanas tratadas con pervanadato, células A431 humanas tratadas con EGF.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2