1.46765
ReadyPlate 55 Slanetz&Bartley ISO 7899
for Enterococcus spp., suitable for filtration, diam. 55 mm, box of 20 plates
About This Item
Código UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Productos recomendados
Agency
ISO 7899
Línea del producto
ReadyPlate™
Formulario
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
envase
box of 20 plates
Diámetro
55 mm
aplicaciones
filtration
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
Enterococcus spp.
Categorías relacionadas
Descripción general
Application: Detection and enumeration of intestinal enterococci in water, Membrane filtration method
Packaging: 55 mm plate (20 plates per box)
Synonym: m-Enterococcus Agar acc. Slanetz and Bartley, Enterococcus Selective Agar
Packaging: 55 mm plate (20 plates per box)
Synonym: m-Enterococcus Agar acc. Slanetz and Bartley, Enterococcus Selective Agar
Información legal
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2