Key Documents
1.46461
Millipore
Caldo MacConkey
ready-to-use, bottle filling volume 100 mL
Sinónimos:
Caldo Medio G, MacC
About This Item
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.74
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Quality Level
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
packaging
single packed of 10 bottles
bottle of
technique(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
bottle capacity
(125 mL)
bottle filling volume
100 mL
pH
7.3
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
Escherichia coli
enterobacteriaceae
General description
El caldo MacConkey soporta el crecimiento de la mayoría de las bacterias gramnegativas, mientras que la presencia de sales biliares inhibe el crecimiento de las bacterias grampositivas. El color del medio cambia de violeta a amarillo debido a la degradación de lactosa a ácido por las bacterias. El cambio en el pH viene indicado por el indicador de pH bromocresol púrpura, que muestra una inhibición reducida en comparación con el rojo neutro.
Application
El caldo MacConkey es adecuado para los ensayos de esterilidad de los productos farmacéuticos. Está diseñado para el enriquecimiento de Enterobacteriaceae y la detección de Escherichia coli.
Features and Benefits
  • Medios listos para usar
  • Botellas con tapones de rosca
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.