Key Documents
14-325
Sigma-Aldrich
Reactivo de ensayo Rac/cdc42 (PAK1 PBD, agarosa), 300 µg
Specifically binds to & precipitates Rac-GTP & cdc42-GTP from cell lysates. For use in Affinity Binding Assays.
Sinónimos:
Assay Reagent for Rac, PAK1 PBD Assay Reagent, Rac/cdc42 Detection Reagent
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
biological source
human
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... CDC42(998)
General description
La proteína de fusión GST, que corresponde al dominio de unión a p21 (PBD, residuos 67-150) de la PAK-1 humana se unió a glutatión agarosa.
Se une específicamente a, y provoca la precipitación de, Rac-GTP y cdc42-GTP de lisados celulares.
Origen del producto: PAK-1 humana, expresada en E. coli.
Quality
Evaluada de manera sistemática mediante el análisis de precipitación por afinidad/inmunotransferencia
Storage and Stability
1 año a -20°C
Other Notes
Para conocer datos de actividad específicos, consulte el Certificado de análisis de cada lote de esta enzima.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
S H Chiang et al.
Nature, 410(6831), 944-948 (2001-04-20)
The stimulation of glucose uptake by insulin in muscle and adipose tissue requires translocation of the GLUT4 glucose transporter protein from intracellular storage sites to the cell surface. Although the cellular dynamics of GLUT4 vesicle trafficking are well described, the
Cardiac remodeling caused by transgenic Over-expression of a corn rac gene.
Elnakish MT, Awad MM, Hassona MD, Alhaj MA, Kulkarni A, Citro LA, Sayyid M, Abouelnaga ZA et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology null
Ccm1 Regulates Microvascular Morphogenesis during Angiogenesis.
Liu H, Rigamonti D, Badr A, Zhang J
Journal of Vascular Research null
Akt inhibits MLK3/JNK3 signaling by inactivating Rac1: a protective mechanism against ischemic brain injury.
Quan-Guang Zhang, Xiao-Tian Wang, Dong Han, Xiao-Hui Yin, Guang-Yi Zhang, Tian-Le Xu
Journal of Neurochemistry null
Antioxidant N-acetylcysteine inhibits the activation of JNK3 mediated by the GluR6-PSD95-MLK3 signaling module during cerebral ischemia in rat hippocampus
Zhang, Quan-Guang, et al
Neuroscience Letters, 408, 159-164 (2006)