1.37093
Fosfato de sodio monobasic monohydrate
EMPROVE® EXPERT, BP, ChP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Dihidrógenofosfato de sodio monohydrate, Fosfato de monosodio
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
ChP
USP
Nivel de calidad
descripción
EMPROVE® EXPERT BP,USP
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
solid
Características
RNase and DNase free
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidad
850 g/L
densidad
2.04 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Información legal
Producto relacionado
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
En el paso de conjugación en la producción de ADC se une un principio farmacéutico activo de gran potencia (HPAPI) a un AcM mediante un enlazador estable. Una conjugación eficaz implica decisiones complejas, esbozadas en esta página con servicios y productos para asegurar el éxito.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.