1.37030
Urea
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Ensayo
98.0-102.0% (HPLC)
Formulario
crystalline
solid
técnicas
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
densidad
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Due to its low microbial and endotoxin limits, Urea cryst. Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Información legal
Aplicación
Producto relacionado
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable