124011
Akt Inhibitor IV
The Akt Inhibitor IV, also referenced under CAS 681281-88-9, controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Akt Inhibitor IV
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[I-].[s]1c2c(nc1c3cc4[n](c([n+](c4cc3)c6ccccc6)C=CN(C)c5ccccc5)CC)cccc2
InChI
1S/C31H27N4S.HI/c1-3-34-28-22-23(31-32-26-16-10-11-17-29(26)36-31)18-19-27(28)35(25-14-8-5-9-15-25)30(34)20-21-33(2)24-12-6-4-7-13-24;/h4-22H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
NAYRELMNTQSBIN-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Akt
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.