Key Documents
1.18305
Supelco
Sal de sodio del ácido hexano-1-sulfónico
for ion pair chromatography LiChropur
Sinónimos:
Sal de sodio del ácido hexano-1-sulfónico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NaO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
220-601-3
NACRES:
NB.21
Quality Level
assay
≥99% (acidimetric)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
loss
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
transmittance
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
suitability
passes test for identity (IR)
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
General description
La sal sódica del ácido hexano 1-sulfónico es un reactivo de par iónico comúnmente utilizado en cromatografía de par iónico. Se utiliza como un reactivo de par iónico para generar un equilibrio neutro con los analitos, lo que induce una mayor retención y una mejor separación durante el análisis cromatográfico.
Application
La sal sódica del ácido hexano-1-sulfónico se puede utilizar como:
  • Parte de la composición de fase móvil en un método de indicación de estabilidad de la HPLC para la determinación simultánea de vitaminas y conservantes hidrosolubles.
  • Componente amortiguador en un método de cromatografía de líquidos en fase inversa de ultra rendimiento (UPLC) para la determinación simultánea del fosfato de sitagliptina monohidratada y el clorhidrato de metformina en formas de administración farmacéutica.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Simultaneous determination of some water-soluble vitamins and preservatives in multivitamin syrup by validated stability-indicating high-performance liquid chromatography method
Vidovic S, et al.
Journal of Chromatography A, 1202(2) (2008)
Simultaneous determination of sitagliptin phosphate monohydrate and metformin hydrochloride in tablets by a validated UPLC method
Malleswararao CSN, et al.
Scientia Pharmaceutica, 80(1), 139-152 (2012)
Artículos
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.