Merck
1.16224
SAFC
Cloruro de sodio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Fórmula lineal:
NaCl
Número de CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-598-3
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
presión de vapor
1.3 hPa ( 865 °C)
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
solubilidad
358 g/L
densidad
2.17 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El cloruro de sodio es una sal mineral con una amplia gama de aplicaciones en formulaciones farmacéuticas. Suele utilizarse como agente osmótico en presentaciones líquidas, por ejemplo, para la preparación de formulaciones isotónicas, como agente de carga o recubrimiento para presentaciones sólidas, así como para presentaciones semisólidas, como las cremas.
Debido a sus bajos límites microbiológicos y de endotoxinas, el cloruro sódico Emprove® Expert es especialmente adecuado para aplicaciones de alto riesgo.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
En el paso de conjugación en la producción de ADC se une un principio farmacéutico activo de gran potencia (HPAPI) a un AcM mediante un enlazador estable. Una conjugación eficaz implica decisiones complejas, esbozadas en esta página con servicios y productos para asegurar el éxito.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Ver todo