1.16056
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinónimos:
TM=["Superspher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Nombre del producto
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Superspher®
Características
endcapped: no
Parámetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
columna L × D.I.
25 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 bonding phase
tamaño de partícula
4 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-7.5
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 100000
Symmetry (Anthracene): 0,8 - 1,4
Capacity factor (Anthracene): 3,5 - 5,5
Raw material:
Información legal