Documentos clave
1.15161
Sigma-Aldrich
Pastillas Histosec (sin DMSO)
solidification point 56-58°C, embedding agent for histology
About This Item
UNSPSC Code:
41116124
NACRES:
NA.21
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
mp
56-58 °C
transition temp
flash point >100 °C
bulk density
400 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Pastillas Histosec (sin DMSO), punto de solidificación 56-58 °C, agente de inclusión para histología, es un medio de inclusión listo para usar para histología de muestras de origen humano. Es una parafina enriquecida con polímeros; también disponible con la adición de DMSO (dimetilsulfóxido) (Pastillas Histosec (Referencia del producto 1.11609). El DMSO aumenta la tasa de penetración de la parafina y conserva mejor las estructuras tisulares. Su punto de fusión se encuentra entre 56°C y 58°C, y dentro de este intervalo puede procesarse cualquier muestra sin temor a daños con independencia del método utilizado. En la mayoría de los laboratorios clínicos, la parafinización se realiza con un sistema de inclusión automatizado y directamente después del histoprocesamiento. Las pastillas Histosec (sin DMSO) son muy solubles con el xileno intermediario (mezcla isomérica) (referencia del producto 1.08298) o los sustitutos del xileno como el Neo-Clear(referencia del producto 1,09843).
La parafina es un producto registrado para DIV y CE certificado, por lo que puede utilizarse con fines de diagnóstico clínico. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Legal Information
HISTOSEC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEO-CLEAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C