Key Documents
1.14944
Supelco
Cubetas rectangulares de 50 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
SE.11
material
optical glass vial
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric
storage temp.
2-30°C
General description
Estas cubetas rectangulares son adecuadas para métodos en los que se utiliza luz en el espectro visible en todos los fotómetros con un portacubetas para cubetas rectangulares de 50 mm. Pueden utilizarse para la medición de nuestros ensayos Spectroquant o para cualquier método personalizado.
Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Cuantifique el selenio en el agua utilizando este ensayo fotométrico y una muestra transparente y filtrada para medir los resultados a 445 nm.
Cuantifique el selenio en el agua utilizando este ensayo fotométrico y una muestra transparente y filtrada para medir los resultados a 445 nm.
Cuantifique el selenio en el agua utilizando este ensayo fotométrico y una muestra transparente y filtrada para medir los resultados a 445 nm.
Ver todo