Documentos clave
1.10032
Supelco
Total Hardness Test Strips, colorimetric
individually sealed, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
Sinónimos:
Tiras reactivas químicos para la dureza del agua
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Prueba de dureza total, colorimetric, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
calcium, magnesium
water hardness measuring range
3-21 °d
4-26 °e
5-37 °f
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
La prueba de dureza total puede utilizarse para determinar la dureza del agua para sistemas de calefacción, máquinas de café, lavavajillas y lavadoras, lo que permite optimizar la dosificación de los descalcificadores del agua y el uso de filtros de agua. La dureza del agua está causada por la presencia de metales alcalinotérreos, principalmente calcio y magnesio. La dureza total se mide como la suma de todos los iones calcio y magnesio. Las tiras reactivas para la dureza total simplifican la detección de la dureza del agua al proporcionar un proceso de prueba cómodo y directo sobre el terreno. El procedimiento es sencillo y práctico, y los evidentes cambios de color de verde a rojo proporcionan resultados fiables en cuestión de segundos. Para utilizar las tiras reactivas, simplemente sumérjalas en el agua, espere el tiempo especificado y luego lea los resultados.
Método: colorimétrico con tiras reactivas (en envases individuales) <3 - >4 - >7 - >14 - >21°d <4 - >5 - >9 - >18 - >26°e <5 - >7 - >12 - >25 - >37°f MQuant®
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1