Documentos clave
1.07150
Supelco
Paraffin
42-44, in block form
Sinónimos:
Paraffin
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12181503
Número índice de la CE:
232-315-6
NACRES:
NB.51
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de autoignición
>300 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurezas
≤0.015% Sulfate (SO4)
pH
7
bp
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
densidad
0.90 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
42-44, in block form
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum)passes testAcidity or alkalinitypasses testSolidification point42 - 44 °CSulfate (SO₄)≤ 0.015 %
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup