Documentos clave
1.05986
Supelco
Carbonato de calcio
for producing CO₂
Sinónimos:
Calcium carbonate
About This Item
Fórmula lineal:
CaCO3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.09
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
MDL number:
UNSPSC Code:
11111605
EC Index Number:
207-439-9
NACRES:
NB.21
form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
form
solid
potency
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
300‑1400 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Identity: passes test
Particle size (0.5-2 mm): ≥ 95 %
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1