Documentos clave
1.05862
SAFC
Óxido de magnesio
light extra pure, Ph. Eur., BP, USP, E 530
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Óxido de magnesio
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
MgO
Número de CAS:
Peso molecular:
40.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número E:
E530
Número índice de la CE:
215-171-9
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp
2800 °C
densidad
3.58 g/cm3 at 25 °C
aplicaciones
pharma/biopharma processes
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
Clave InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ofrecemos una gama de materias primas fundamentales de gran calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los estrictos requisitos normativos. Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad resiste estrictos procedimientos de control de calidad.
Aplicación
El óxido de magnesio puede utilizarse como ajustador de pH y es adecuado para utilizar en procesos farmacéuticos.
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable