1.05512
Iron(III) chloride solution
10% Fe, for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Ferric Chloride Aqueous Solution
About This Item
Nombre del producto
Iron(III) chloride solution (10% Fe), for analysis EMSURE®
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Formulario
liquid
concentración
10.0-10.3% (complexometric)
impurezas
≤0.5% Free acid (as HCl)
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidad
1.29 g/cm3 at 20 °C
trazas de anión
phosphate (PO43-): ≤0.005%
trazas de catión
As: ≤0.0005%
Fe2+: ≤0.005%
N: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Free acid (as HCl): ≤ 0.5 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Heavy metals as Pb (as lead): ≤ 0.005 %
Fe II (Iron II): ≤ 0.005 %