Key Documents
1.05206
Millipore
Creatinina
for biochemistry
Sinónimos:
Creatinina
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
113.11
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
200-466-7
NACRES:
NA.21
Quality Level
form
solid
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
305 °C (decomposition)
solubility
90 g/L
bulk density
484 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
InChI key
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
para bioquímica
Application
Creatinina para bioquímica. CAS 60-27-5, pH 7,0 - 9,0 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Valoración (valoración del ácido perclórico)≥ 99,0 %Identidad (espectro Ir)pasapasa la pruebaValor de pH (5 %; agua)9 - 7Absortividad específica A 1%/1cm (234 nm; 0,001 %; tampón pH 7,0)620 - 640Cloruros (Cl)≤ 0,2 %Metales pesados (como Pb)≤ 0,001 %Creatina (HPLC)≤ 0,2 %
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
554.0 °F
flash_point_c
290 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1