1.04938
Cloruro de potasio
99.999 Suprapur®
About This Item
Productos recomendados
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
Ensayo
99.999%
Formulario
solid
potencia
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
solubilidad
347 g/L
densidad
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
densidad aparente
1000 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Nota de análisis
Valoración (argentométrica): ≥ 99,5 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 5 ppm
Sulfatos (SO₄): ≤ 10 ppm
Nitrógeno total (N): ≤ 10 ppm
Al (Aluminio): ≤ 0,010 ppm
Ba (Bario): ≤ 1,0 ppm
Ca (Calcio): ≤ 0,10 ppm
Cd (Cadmio): ≤ 0,005 ppm
(Ce (Cerio): ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalto): ≤ 0,005 ppm
Cr (Cromo): ≤ 0,010 ppm
Cu (Cobre): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europio): ≤ 0,005 ppm
Fe (Hierro): ≤ 0,01 ppm
La (Lantano): ≤ 0,005 ppm
Li (Litio): ≤ 0,4 ppm
Mg (Magnesio): ≤ 0,05 ppm
Mn (Manganeso): ≤ 0,010 ppm
Na (Sodio): ≤ 5,0 ppm
Ni (Níquel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Plomo): ≤ 0,010 ppm
Sc (Escandio): ≤ 0,005 ppm
Sm (Samario): ≤ 0,005 ppm
Sr (Estroncio): ≤ 0,10 ppm
Tl (Talio): ≤ 0,01 ppm
Y (Itrio): ≤ 0,005 ppm
Yb (Yterbio): ≤ 0,005 ppm
Zn (Cinc): ≤ 0,020 ppm
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable