Documentos clave
1.04675
SAFC
Colesterol
non-GMP Sample
Sinónimos:
3β-Hidroxi-5-colesteno, 5-Colesten-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H46O
Número de CAS:
Peso molecular:
386.65
Beilstein:
1915888
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352212
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
densidad
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
advanced drug delivery
pharma/biopharma processes
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicación
This product offers non-GMP samples representative of GMP material: Synthechol® Synthetic Cholesterol, EMPROVE® Expert; Ph. Eur., BP, JP, NF (104672).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Componente principal de todas las membranas biológicas; ~ el 25 % de todos los lípidos cerebrales es colesterol.
Envase
104675 0001 / 1G / PE Bag in Compound PE Inliner in PE Bottle
104675 0010 / 10G / PE Bag in Compound PE Inliner in PE Bottle
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SyntheChol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable