1.02310
PARTECK® CCS Croscarmellose Sodium
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
PARTECK® CCS Croscarmellose Sodium
About This Item
Agency
JP
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
fine powder
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidad
30 g/L
aplicaciones
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Excipientes funcionales Parteck®
Fabricación continua en las formas de administración sólida por vía oral
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Formulación para compactación: excipientes funcionales para tecnologías de compactación
Formulación sólida: excipientes utilizados en las formas de administración farmacéutica
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Características y beneficios
- Fast disintegration
- Rapid water absorption
- Good tablet dissolution for a wide variety of applications
- Does not contain peroxides – for better API stability
- Flexible in use
- Very well suited for direct compression, roller compaction, wet granulation and capsule technologies.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable