1.01306
Naphthol green B (C.I. 10020)
pH indicator
Sinónimos:
Naphthol green B (C.I. 10020), Green acid 1
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Naphthol green B (C.I. 10020), indicator
Nivel de calidad
Formulario
solid
pérdida
≤10% loss on drying, 105°C
pH
9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidad
160 g/L
densidad aparente
620 kg/m3
λmáx.
710-720 nm in water
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Fe](Oc5c(c6c(cc(cc6)[S](=O)(=O)[O-])cc5)N=O)(Oc3c(c4c(cc(cc4)[S](=O)(=O)[O-])cc3)N=O)Oc1c(c2c(cc(cc2)[S](=O)(=O)[O-])cc1)N=O.[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/3C10H7NO5S.Fe.3Na/c3*12-9-4-1-6-5-7(17(14,15)16)2-3-8(6)10(9)11-13;;;;/h3*1-5,12H,(H,14,15,16);;;;/q;;;+3;3*+1/p-6
Clave InChI
JMXROTHPANUTOJ-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Absorption maximum λmax. (water): 710 - 720 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.05g/l; water; calc. on dried substance): ≥ 100
Loss on Drying (105°C): ≤ 10 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable