100068
17-AAG
according to ISO 10272, A less toxic, potent, synthetic derivative of the ansamycin benzoquinone antibiotic Geldanamycin, Streptomyces hygroscopicus., GranuCult® prime
Sinónimos:
17-AAG, NSC-330507, 17-AG, 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin, 17-Allylaminogeldanamycin
About This Item
Productos recomendados
Agency
according to ISO 10272
Nivel de calidad
Línea del producto
GranuCult® prime
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
medium granules (dehydrated (DCM))
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
GranuCult®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
técnicas
microbiological culture: suitable
color
purple
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
aplicaciones
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
idoneidad
Listeria spp.
InChI
1S/C31H43N3O8/c1-8-12-33-26-21-13-17(2)14-25(41-7)27(36)19(4)15-20(5)29(42-31(32)39)24(40-6)11-9-10-18(3)30(38)34-22(28(21)37)16-23(26)35/h8-11,15-17,19,24-25,27,29,33,36H,1,12-14H2,2-7H3,(H2,32,39)(H,34,38)/b11-9+,18-10-,20-15+/t17-,19-,24-,25-,27+,29-/m1/s1
Clave InChI
AYUNIORJHRXIBJ-CQFHKJEWSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Hsp90
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clarke, P.A., et al. 2002. Oncogene19, 4125.
Clarke, P.A., et al. 2000. Oncogene19, 4125.
Schulte, T.W., and Neckers, L.M. 1998. Cancer Chemother. Pharmacol.42, 273.
Schnur, R.C., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 3806.