Documentos clave
09-818
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-CARM1
from rabbit
Sinónimos:
Protein arginine N-methyltransferase 4, coactivator-associated arginine methyltransferase 1, coactivator-associated arginine methyltransferase-1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CARM1(10498)
mouse ... Carm1(59035)
General description
La CARM1 (arginina-metiltransferasa 1 asociada a coactivador) es una arginina N-metiltransferasa que cataliza la transferencia de un grupo metilo de la S-adenosil-L-metionina a restos de arginina dentro de las proteínas. Las dianas de la CARM1 son la metilación de la histona H3 en la Arg17 y de la p300 en la Arg2142. La CARM1 es reclutada por los promotores tras la activación génica junto con las histona acetiltransferasas de las familias p300 y p160. Durante la estimulación inflamatoria de los monocitos, la CARM1 actúa junto con la p300 como coactivador del NF-kB. Es responsable del movimiento de las células hacia la masa celular interna en los blastocistos en desarrollo. La CARM1 también desempeña un papel importante en los receptores de andrógenos y puede tener un papel en la progresión del cáncer de próstata.
Specificity
Reconoce la CARM1, Pm ~ 60 kDa.
Immunogen
Epítopo: aa 595-608
Péptido sintético conjugado con KLH que contiene la secuencia (CSPMSIPTNTMHYGS) que corresponde a los aa 595-608 de la CARM1 humana.
Application
Análisis de inmunoelectrotransferencia (WB):
una dilución de 1 μg/ml de este lote detectó la CARM1 en extractos nucleares de HeLa. (Figura A).
El anticuerpo anti-CARM1 es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de la CARM1, también conocida como proteína arginina N-metiltransferasa 4, arginina-metiltransferasa 1 asociada a coactivador, y se ha validado en WB.
Target description
~60 kDa
Physical form
Presentación: Purificada
Purificada mediante cromatografía por afinidad de péptidos. Se suministra a una concentración de 1 mg/ml en Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 15 mM, azida sódica al 0,05 %.
Analysis Note
Control
Incluido control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-309, extracto nuclear HeLa. Añada un volumen igual de tampón de muestra reductor Laemmli a 10 μl del lisado y deje hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del lisado reducido por carril para minigeles.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Maria-Elena Torres-Padilla et al.
Nature, 445(7124), 214-218 (2007-01-12)
It has been generally accepted that the mammalian embryo starts its development with all cells identical, and only when inside and outside cells form do differences between cells first emerge. However, recent findings show that cells in the mouse embryo
Heng Hong et al.
Cancer, 101(1), 83-89 (2004-06-29)
Coactivator-associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) is a transcriptional coactivator of the androgen receptor (AR). It is involved in the regulation of the biologic functions of the AR. It remains to be determined whether CARM1 is involved in prostatic carcinogenesis. The
D Chen et al.
Science (New York, N.Y.), 284(5423), 2174-2177 (1999-06-26)
The p160 family of coactivators, SRC-1, GRIP1/TIF2, and p/CIP, mediate transcriptional activation by nuclear hormone receptors. Coactivator-associated arginine methyltransferase 1 (CARM1), a previously unidentified protein that binds to the carboxyl-terminal region of p160 coactivators, enhanced transcriptional activation by nuclear receptors
Hannah Berberich et al.
FEBS open bio, 7(12), 1909-1923 (2017-12-12)
Protein arginine methyltransferase 4 (PRMT4) is an essential epigenetic regulator of fundamental and conserved processes during vertebrate development, such as pluripotency and differentiation. Surprisingly, PRMT4 homologs have been identified in nearly all vertebrate classes except the avian genome. This raises
Leila J Mady et al.
Cells, 12(10) (2023-07-06)
1,25-Dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D3), the hormonally active form of vitamin D, activates the nuclear vitamin D receptor (VDR) to mediate the transcription of target genes involved in calcium homeostasis as well as in non-classical 1,25(OH)2D3 actions. In this study, CARM1, an