09-433
Anti-phospho-IRS1 (Tyr628) mouse/ (Tyr632) human Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
HIRS-1, Insulin Receptor Substrate 1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr628/pTyr632 )
Información sobre el gen
human ... IRS1(3667)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2