Key Documents
07-806
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-c-Kit (Tyr568/Tyr570)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
KIT, CD117, PBT, SCFR, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr568/pTyr570)
Gene Information
human ... KIT(3815)
Specificity
Reconoce el fosfo-c-Kit (Tyr568/ Tyr570)
Se prevé reacción cruzada con ratón y rata debido a la homología de secuencia completa.
Immunogen
Péptido correspondiente a la región de aminoácidos que abarca el fosfo-c-Kit (Tyr568/ Tyr570) humano, de ratón, rata, pollo, vaca y perro. .
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-fosfo-c-Kit (Tyr568/Tyr570) es un anticuerpo contra fosfo-c-Kit (Tyr568/Tyr570) para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia..
Physical form
Purificada por inmunoafinidad
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
D J Price et al.
The Journal of biological chemistry, 272(9), 5915-5920 (1997-02-28)
The Csk homologous kinase (CHK), formerly MATK, has previously been shown to bind to activated c-KIT. In this report, we characterize the binding of SH2(CHK) to specific phosphotyrosine sites on the c-KIT protein sequence. Phosphopeptide inhibition of the in vitro