Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
07-448
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-monometil-histona H3 (Lys27)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
H3K27me1, Histone H3 (mono methyl K27), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3K27me1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys27)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina.
Specificity
Dada la homología de secuencias se prevé una amplia reactividad cruzada entre especies.
Reconoce la H3 monometilada (Lys27), Pm 17 kDa.
Immunogen
Epítopo: Lys27
Péptido sintético 2X-ramificado, conjugado con KLH que contiene la secuencia …ARmeKSA… en la que meK corresponde a monometil-lisina del resto 27 de la histona H3 humana.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-monometil-histona H3 (Lys27) es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de la histona H3 monometilada en la lisina 27. Se ha verificado la especificidad de este Ac purificado, también conocido como Anti-H3K27me1, mediante inmunotransferencia por puntos (DB), se ha publicado en revistas con revisión científica externa y se ha validado en ICC, WB, ChIP, ChIP-seq.
Inmunocitoquímica e inmunotransferencia por puntos (dot blot) :
Comunicada por un laboratorio independiente(Kohlmaier, A., 2004; Perez-Burgos, L., 2004; Peters, A. H., 2003).
Subcategoría investigación
Histonas
Quality
Evaluada de manera sistemática mediante transferencia western en proteínas extraídas con ácido de células HeLa.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0,1-0,2 μg/ml habían detectado la histona H3 monometilada en proteínas extraídas con ácido de células HeLa.
Target description
17 kDa
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Extracto ácido de células HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Quantitative mass spectrometry of histones H3.2 and H3.3 in Suz12-deficient mouse embryonic stem cells reveals distinct, dynamic post-translational modifications at Lys-27 and Lys-36.
Jung, HR; Pasini, D; Helin, K; Jensen, ON
Molecular and Cellular Proteomics null
The histone H3 Lys 27 demethylase JMJD3 regulates gene expression by impacting transcriptional elongation.
Chen, S; Ma, J; Wu, F; Xiong, LJ; Ma, H; Xu, W; Lv, R; Li, X; Villen, J; Gygi, SP; Liu, XS; Shi, Y
Genes & Development null
Generation and characterization of methyl-lysine histone antibodies
Perez-Burgos, L., et al
Test, 376, 234-254 (2004)
Pharmacologic disruption of Polycomb-repressive complex 2-mediated gene repression selectively induces apoptosis in cancer cells.
Tan, J; Yang, X; Zhuang, L; Jiang, X; Chen, W; Lee, PL; Karuturi, RK; Tan, PB; Liu, ET; Yu, Q
Genes & Development null
Pedro Crevillén et al.
Nature, 515(7528), 587-590 (2014-09-16)
The reprogramming of epigenetic states in gametes and embryos is essential for correct development in plants and mammals. In plants, the germ line arises from somatic tissues of the flower, necessitating the erasure of chromatin modifications that have accumulated at