Key Documents
07-1491
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-calcineurina pan-A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
CAM-PRP catalytic subunit, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit alpha isoform, calcineurin A alpha, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit,
alpha isoform, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit,
alp
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
100
200
conjugate
conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
mammals (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
immunogen sequence
KLH-conjugated synthetic peptide corresponding to Calcineurin.
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La calcineurina es una proteína fosfatasa de serina/treonina que interviene en la mediación de la transducción de señales en una amplia variedad de respuestas celulares. La calcineurina se ha vinculado a las vías Pmk1 MAP cinasa y PI, así como a miembros de la familia de GTPasas pequeñas Rab/Ypt y a la miosina de tipo II. Además, la calcineurina participa en la transducción de señales extracelulares al núcleo mediante la desfosforilación de los miembros de la familia de factores de transcripción NFAT. Estas conexiones demuestran la capacidad multifuncional de la calcineurina en la regulación de la señalización por calcio.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la Aα y la Aβ, las principales isoformas del gen de la subunidad catalítica de la calcineurina en la mayoría de los tejidos; también puede reaccionar con la forma testicular, Aγ. Este anticuerpo tiene una sensibilidad y una especificidad muy elevadas, lo que permite la detección de calcineurina en tejidos donde la expresión es baja, como el tejido linfoide. Reacciona con la calcineurina de todas las especies de mamíferos.
Immunogen
Péptido sintético conjugado con KLH correspondiente a la calcineurina.
Application
Categoría de investigación
Transmisión de señales
Detección de la calcineurina panA utilizando este anticuerpo anti-calcineurina panA validado para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Comunicación mediante GPCR, cAMP/cGMP y calcio
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado celular de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la calcineurina en 10 µg de lisado de cerebro de ratón.
Target description
~58 kDa
Linkage
Sustituye a: AB1695
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con glicerol al 40 %. No contiene conservantes.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Conservar a -20°C durante un máximo de 12 meses en alícuotas no diluidas; a esta temperatura, la disolución
permanecerá sin congelar.
Analysis Note
Control
Lisado de cerebro del ratón
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Bastian Bruns et al.
Nature cardiovascular research, 2(7), 645-655 (2023-07-01)
Takotsubo syndrome (TTS) is an acute heart failure syndrome that mimics the symptoms of acute myocardial infarction and is often preceded by emotional and/or physical stress. There is currently no treatment for TTS. Here we show that injection of 2.5 mg kg-1
Kelly M Grimes et al.
Frontiers in physiology, 14, 1054169-1054169 (2023-02-04)
Introduction: The ribosomal protein L3-like (RPL3L) is a heart and skeletal muscle-specific ribosomal protein and paralogue of the more ubiquitously expressed RPL3 protein. Mutations in the human RPL3L gene are linked to childhood cardiomyopathy and age-related atrial fibrillation, yet the
Val Andrew Fajardo et al.
Brain and behavior, 6(6), e00470-e00470 (2016-05-03)
Phospholamban (PLN) and sarcolipin (SLN) are small inhibitory proteins that regulate the sarco(endo)plasmic reticulum Ca(2+)-ATPase (SERCA) pump. Previous work from our laboratory revealed that in the soleus and gluteus minimus muscles of mice overexpressing PLN (Pln (OE)), SERCA function was
Divergent effects of GLP-1 analogs exendin-4 and exendin-9 on the expression of myosin heavy chain isoforms in C2C12 myotubes.
Lina Wang,Feng Guo,Shi Wei,Ruqian Zhao
Peptides null
Makoto Itakura et al.
The FEBS journal, 281(5), 1366-1378 (2014-01-15)
Transmembrane α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate (AMPA) receptor regulatory proteins (TARPs) are auxiliary subunits that regulate AMPA receptor trafficking to the plasma membrane and localization to postsynaptic sites. The classical TARP family consists of four members: stargazin/γ-2, γ-3, γ-4 and γ-8. The TARP