Key Documents
07-1450-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Beta Pix, dominio SH3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Rho guanine nucleotide exchange factor 7, Beta-Pix, COOL-1, PAK-interacting exchange factor beta, p85
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ARHGEF7(8874)
General description
Beta-Pix (ARHGEF7, βPix, COOL) es un factor intercambiador de nucleótidos de guanina (GEF) Rho. Beta-Pix es un factor intercambiador que interacciona con la proteína cinasa (PAK) activada por p21 (Pix, COOL, p85SPR), que ha sido identificado como un posible factor intercambiador de nucleótidos de guanina (GEF) para RAC/Cdc42. Las variantes de las isoformas de Beta-Pix están distribuidas en diferentes tejidos. Beta-Pix-A se expresa ubicuamente en todos los tejidos examinados, y otras isoformas se expresan principalmente en el sistema nervioso central. La PAK, una Ser/Thr cinasa, un importante mediador de la actividad de la familia Rho, interactúa con Beta-Pix en el dominio SH3 del Beta-Pix a través de su región rica en prolinas. Se cree que esta interacción afecta a la tasa de hidrólisis del GTP de Rac y Cdc42.
Immunogen
Epítopo: dominio SH3
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde al dominio SH3 del Beta-Pix humano, dominio SH3.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1 µg/ml de un lote representativo detectó el Beta-Pix, dominio SH3, en 10 µg de lisado de células PC-12.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Detección del Beta Pix utilizando este anticuerpo anti-Beta Pix, dominio SH3, validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia.
Subcategoría de investigación
Neurociencia de la transmisión de señales
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células Jurkat.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western Blot): 0,2 µg/ml de este anticuerpo detectaron el Beta-Pix, dominio SH3, en 10 µg de lisado de células Jurkat.
Target description
~80 kDa observados
Linkage
Sustituye a: 07-1450
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Hideaki Ito et al.
Oncogene, 39(9), 1931-1943 (2019-11-23)
Cell motility is a tightly regulated phenomenon that supports the accurate formation of organ structure during development and homeostasis, including wound healing and inflammation. Meanwhile, cancer cells exhibit dysregulated motility, which causes spreading and invasion. The Dbl family RhoGEF ARHGEF7/β-PIX
Kunrong Cheng et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 320(4), G627-G643 (2021-02-11)
Rho guanine nucleotide exchange factors (RhoGEFs) regulate Rho GTPase activity and cytoskeletal and cell adhesion dynamics. βPix, a CDC42/RAC family RhoGEF encoded by ARHGEF7, is reported to modulate human colon cancer cell proliferation and postwounding restitution of rat intestinal epithelial
María Tello-Lafoz et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 18(8), 491-504 (2017-05-10)
T Lymphocyte recognition of antigens leads to the formation of a highly organized structure termed immune synapse (IS) by analogy with the neuronals synapse. Sorting nexin 27 (SNX27) controls the endosomal traffic of PSD95, Dlg1, ZO-1 (PDZ) domain-interacting proteins, and
Li Wang et al.
Nature, 622(7981), 112-119 (2023-09-14)
The molecular mechanisms and evolutionary changes accompanying synapse development are still poorly understood1,2. Here we generate a cross-species proteomic map of synapse development in the human, macaque and mouse neocortex. By tracking the changes of more than 1,000 postsynaptic density
Gulcan Semra Sahin et al.
Science signaling, 14(683) (2021-05-20)
Developing hippocampal neurons undergo rapid synaptogenesis in response to neurotrophic signals to form and refine circuit connections. The adipokine leptin is a satiety factor with neurotrophic actions, which potentiates both glutamatergic and GABAergic synaptogenesis in the hippocampus during neonatal development.