Key Documents
07-1413
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-GSK-3b, a.a. 335-349
from rabbit, purified by affinity chromatography
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, bovine, rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... GSK3B(2932)
General description
La GSK3 (glucógeno sintasa cinasa 3) difiere de la mayoría de las serina/treonina cinasas en que es activa en ausencia de la acción de las vías de señalización. Existen dos isoformas, la GSK3α y la GSK3β. La función de la GSK3 es fosforilar la glucógeno sintasa y, por lo tanto, inactivarla. La acción de la insulina estimula la vía de la PI3 cinasa, lo que provoca la activación de la Akt, que fosforila e inactiva la GSK3. A continuación, la glucógeno sintasa se desfosforila y activa rápidamente. Otros sustratos de la GSK3 son Jun (en sitios inhibidores) y eIF2B. La fosforilación de Tau por la GSK3 puede estar relacionada con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Los anticuerpos específicos del estado de fosforilación dirigidos contra el sitio Akt (Ser21) en la GSK3 son adecuados para análisis indirectos del estado de activación de la vía.
Specificity
Este anticuerpo detecta una proteína de 47 kDa fuerte, que corresponde a la masa molecular esperada de la GSK3 beta.
Immunogen
Epítopo: aa 335-349
Péptido sintético GSK3 beta de rata (aa. 335-349), conjugado con KLH. Esta secuencia es 100 % idéntica a la beta GSK3 humana.
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Este anticuerpo anti-GSK-3b, a.a. 335-349 está validado para utilizar en WB, IP, IH(P) para la detección de la GSK-3b.
Inmunoprecipitación: 12,5 µg/ml de un lote anterior se utilizaron para inmunoprecipitación en tejido cerebral de rata; la inmunoprecipitación con extractos de tejido distintos del cerebro puede requerir mayores concentraciones de anticuerpos.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Inmunohistoquímica (parafina):
prueba representativa de un lote anterior.
Tinción óptima del anticuerpo policlonal anti-GSK3β: Células HeLa
Subcategoría de investigación
Señalización PI3K, Akt y mTOR
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia Western en lisados C2C12.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución 1:500 de este lote permitió detectar la GSK3 BETA en 10 μg de lisados C2C12.
Target description
Este anticuerpo detecta una proteína fuerte de 47 kDa.
Linkage
Sustituye a: AB8687
Physical form
El anticuerpo IgG policlonal purificado se suministra en PBS, pH 7,2, glicerol al 50 % y azida sódica al 0,09 %.
Proteína A purificada por afinidad
Storage and Stability
Estable a –20 ºC durante un año a partir de la fecha de recepción. El producto puede conservarse a 2º-8ºC durante 2-4 semanas.
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Lisado de células C2C12, células Hela, cerebro de rata o ratón
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Impact of laminitis on the canonical Wnt signaling pathway in basal epithelial cells of the equine digital laminae.
Wang, L; Pawlak, EA; Johnson, PJ; Belknap, JK; Eades, S; Stack, S; Cousin, H; Black, SJ
Testing null
The neuron-specific isoform of glycogen synthase kinase-3beta is required for axon growth.
Casta?o, Zafira, et al.
Journal of Neurochemistry, 113, 117-130 (2010)
Zhiyuan Fang et al.
Journal of dairy science, 105(8), 6895-6908 (2022-07-16)
Endoplasmic reticulum (ER) stress can be induced by various stimuli and triggers the unfolded protein response to activate intracellular signaling pathways that are mediated by 3 ER-resident sensors: inositol requiring protein-1α (IRE1α), PKR-like ER kinase (PERK), and activating transcription factor-6
Tzyy-Yue Wong et al.
Journal of clinical medicine, 7(11) (2018-11-08)
The dynamics of a living body enables organs to experience mechanical stimulation at cellular level. The human cardiomyocytes cell line provides a source for simulating heart dynamics; however, a limited understanding of the mechanical stimulation effect on them has restricted
Kyung Cheul Shin et al.
Nature communications, 8(1), 1087-1087 (2017-10-24)
Obesity is closely associated with increased adipose tissue macrophages (ATMs), which contribute to systemic insulin resistance and altered lipid metabolism by creating a pro-inflammatory environment. Very low-density lipoprotein receptor (VLDLR) is involved in lipoprotein uptake and storage. However, whether lipid