Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
07-1401
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-GLUT-1, CT.
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Glucose Transporter type 1, Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter, member 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (Human. Predicted to react with Mouse based on 100% sequence homology.)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC2A1(6513)
General description
La familia 2 portadora de solutos, miembro 1 del transportador de glucosa facilitado (UniProt: P11166; también conocido como transportador de glucosa tipo 1, eritrocito/cerebro, GLUT-1, transportador de glucosa HepG2) está codificada por el gen SLC2A1 (también conocido como GLUT1 (ID del gen: 6513) en humanos. Los transportadores de glucosa son una familia de proteínas integrales de membrana que facilitan la captación de glucosa por las células. Se han descrito siete proteínas de transporte de glucosa diferentes que se designan como GLUT-1 a 7. EL GLUT-1 es una proteína de membrana multipaso muy conservada y distribuida ubicuamente, que es responsable de la captación constitutiva de glucosa. Muestra una especificidad muy amplia de sustrato y puede transportar una amplia gama de aldosas, como las pentosas y las hexosas. Es el transportador de glucosa predominante en tejidos embrionarios y fetales. En muchos órganos, el GLUT-1 se concentra en las células endoteliales de las barreras hematohísticas. Por consiguiente, tiene un papel especializado como lanzadera de la glucosa entre la sangre y los órganos que tienen acceso limitado a pequeños solutos a través de la difusión pasiva. También es abundante en la membrana eritrocitaria de mamíferos, donde puede equilibrar rápidamente la glucosa entre el citoplasma del eritrocito y el plasma sanguíneo. Se ha comunicado que los niveles de GLUT-1 aumentan frecuentemente durante la tumorogénesis. Mutaciones en el gen SLC2A1 están vinculadas con el síndrome de deficiencia de GLUT-1 1 y 2 que se caracterizan por encefalopatía epiléptica de inicio infantil, retraso en el desarrollo, microcefalia y descoordinación motora, así como discinesia paroxística inducida por el ejercicio.
Specificity
Este anticuerpo policlonal de conejo detecta específicamente el transportador de glucosa tipo 1 (GLUT-1). Se dirige a un epítopo dentro de los 12 aminoácidos de la región C-terminal.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al extremo C terminal del transportador de glucosa humana-1 (GLUT-1).
Application
Aplicaciones probadas
  • Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó el GLUT-1 en células A431.
  • Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina): una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó el GLUT-1 en cortes de páncreas, pulmón y placenta humanos.
  • Nota: El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas ya que las muestras y las condiciones experimentales pueden variar con el usuario final.
Categoría investigación
Comunicación molecular
El anti-GLUT-1, CT, nº de ref. 07-1401, es un anticuerpo policlonal de conejo que detecta el miembro 1 del transportador de glucosa y se ha probado para utilizar en Western Blotting, inmunohistoquímica (parafina) e inmunocitoquímica
Subcategoría de investigación
Vía de señalización insulina/energía
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células endoteliales de vena umbilical humana (HUVEC).
  • Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó el GLUT-1 en lisado de células endoteliales de la vena umbilical humana (HUVEC).
Target description
~54 kDa observados; 54,08 kDa calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Linkage
Sustituye a: AB1340
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene tampón fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M, azida sódica al 0,1%.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Almacenamiento recomendado: entre +2°C y +8°C.
Analysis Note
Control
Lisado de células Jurkat
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
GLUT1 protein expression correlates with unfavourable histologic category and high risk in patients with neuroblastic tumours.
Ramani, Pramila, et al.
Virchows Archiv (2013)
Sugar transporter regulation by ATP and quaternary structure.
Cloherty, E K, et al.
Blood Cells, Molecules and Diseases, 27, 102-107 (2001)
I W Smoak et al.
Anatomy and embryology, 201(5), 327-333 (2000-06-06)
The embryonic heart depends on glucose during early organogenesis. Glut-1 functions in constitutive glucose uptake in adult tissues and is the predominant glucose transporter in embryonic and fetal tissues. This study focuses on Glut-1 expression in the heart during normal
Critical role for lactate dehydrogenase A in aerobic glycolysis that sustains pulmonary microvascular endothelial cell proliferation.
Parra-Bonilla, G; Alvarez, DF; Al-Mehdi, AB; Alexeyev, M; Stevens, T
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology null
GLUT4 and UBC9 protein expression is reduced in muscle from type 2 diabetic patients with severe insulin resistance.
Kampmann, U; Christensen, B; Nielsen, TS; Pedersen, SB; ?rskov, L; Lund, S; M?ller, N; Jessen, N
Testing null