Documentos clave
06-719
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Lexa, región de unión al ADN
Upstate®, from rabbit
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
E. coli
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Escherichia coli K12 ... Lexa(948544)
General description
El anticuerpo anti-LexA permite la detección de la proteína LexA y de las proteínas recombinantes fusionadas con la proteína LexA. Este anticuerpo se puede utilizar para detectar la expresión de las posibles proteínas anzuelo construidas para utilizar con el sistema de doble híbrido de levadura u otros sistemas trampa de interacción. LexA añade entre 22 y 25 kDa a su proteína, dependiendo del número de aminoácidos extra.
Specificity
Reconoce la porción LexA de las proteínas fusionadas anzuelo utilizadas en el sistema del doble híbrido en levadura.
Immunogen
Dominio de unión al ADN etiquetado con HIS de la proteína LexA que corresponde a los residuos de aminoácidos 1 a 202
Application
Detección de LexA con anticuerpo anti-LexA, región de unión al ADN (anticuerpo policlonal de conejo), que ha demostrado que funciona en IP y WB.
Quality
evaluada de forma habitual mediante inmunotransferencia en levaduras transfectadas con LexA-pRB
Target description
24 kDa
Physical form
Presentación: Purificada
Analysis Note
Control
Extracto de células de levadura transfectadas con LexA-pRB
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yu-Fan Chen et al.
Molecular and cellular biology, 36(15), 2039-2050 (2016-05-18)
Cohesin associates with distinct sites on chromosomes to mediate sister chromatid cohesion. Single cohesin complexes are thought to bind by encircling both sister chromatids in a topological embrace. Transcriptionally repressed chromosomal domains in the yeast Saccharomyces cerevisiae represent specialized sites
Notch signaling is antagonized by SAO-1, a novel GYF-domain protein that interacts with the E3 ubiquitin ligase SEL-10 in Caenorhabditis elegans.
Hale, VA; Guiney, EL; Goldberg, LY; Haduong, JH; Kwartler, CS; Scangos, KW; Goutte, C
Genetics null
Seiji Tanaka
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 24(12), 781-788 (2019-10-11)
Protein-protein interactions are one of the most basic and critical processes underlying biological functions. Thus, identification of the interacting proteins of a protein of interest and further elucidation of the roles of the interactions is critical for understanding the related
Tyrosine residues direct the ubiquitination and degradation of the NY-1 hantavirus G1 cytoplasmic tail.
Erika Geimonen, Imelyn Fernandez, Irina N Gavrilovskaya, Erich R Mackow
Journal of virology null
The SOS regulatory system of Escherichia coli.
Little, J W and Mount, D W
Cell, 29, 11-22 (1982)