Key Documents
06-599-AF647
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-acetil-histona H3, conjugado con Alexa Fluor 647
from rabbit, ALEXA FLUOR 647
Sinónimos:
H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 647
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (not specified)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
La histona H3 es una de las cinco principales proteínas histonas implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. La fibra de cromatina se compone de unidades repetitivas, conocidas como nucleosomas, que están compuestas por un octámero de histonas centrales (dos H2A, dos H2B, dos H3 y dos H4), alrededor de las cuales se envuelve el ADN. La histona H3 consta de un dominio globular principal y una larga cola N-terminal. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina. La histona H3 es fosforilada de manera específica durante la mitosis y la meiosis en patrones que se coordinan específicamente en el espacio y el tiempo. Estas fosforilaciones se inician en diferentes fases de la división celular. Las variantes de la histona H3 (H3.1, H3.2 y H3.3) han sido implicadas en la memoria epigenética del estado celular. Los patrones hologenómicos de H3 dependen de la secuencia de aminoácidos y cambian con la diferenciación celular en loci regulados por el desarrollo.
Specificity
El anticuerpo reconoce la histona H3 con la Lys9 o la Lys14 acetiladas.
Otras homologías: Se prevé una amplia reactividad cruzada entre especies debido a la similitud de la secuencia.
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Péptido sintético que corresponde a la secuencia N-terminal de la histona H3 humana con la Lys9 y la Lys14 acetiladas
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: Una dilución 1:100 de un lote representativo detectó la acetil-histona H3 en células NIH/3T3.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Este anticuerpo anti-acetil-histona H3, conjugado con Alexa Fluor 647 está validado para utilizar en inmunocitoquímica para la detección de acetil-histona H3.
Subcategoría de investigación
Receptores nucleares
Quality
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células A431.
Análisis mediante inmunocitoquímica: Una dilución 1:100 de este anticuerpo detectó la acetil-histona H3 en células A431.
Target description
~17 kDa observados
Physical form
Anticuerpo de conejo purificado conjugado en tampón que contiene PBS, 15 mg/ml de BSA y azida sódica al 0,1 %.
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c