Key Documents
05-908
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-RAD21
Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-CDLS4, Anti-HR21, Anti-HRAD21, Anti-MCD1, Anti-MGS, Anti-NXP1, Anti-SCC1, Anti-hHR21
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAD21(5885)
General description
La Aka Scc1, parte del complejo cohesina, Rad21, es una proteína nuclear que se asocia con la cromatina mitótica y es esencial para la asociación de los cinetocoros con los microtúbulos. El Rad21/Scc1 es escindido por las caspasas, promoviendo la apoptosis.
La proteína codificada por el gen Rad21 es muy similar al producto génico de Schizosaccharomyces pombe rad21, un gen que participa en la reparación de las roturas de la doble cadena de ADN, así como en la cohesión de las cromátidas durante la mitosis. Esta proteína es una fosfoproteína nuclear, que deviene hiperfosforilada en la fase M del ciclo celular.
La RAD21 desempeña también un papel en la apoptosis, a través de su escisión por la caspasa 3 o la caspasa 7 durante las primeras etapas de la apoptosis: el producto de escisión C-terminal de 64 kDa puede actuar como una señal nuclear para iniciar los eventos citoplásmicos que intervienen en la vía apoptótica. Trabajos recientes han demostrado que la RAD21 tiene un papel en la capacidad invasora y metástasis de las células cancerosas
Specificity
Rad21
Immunogen
Proteína de fusión GST correspondiente a los residuos 240-631 de la Rad21 humana
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección de la RAD21 con el anticuerpo anti-RAD21 (anticuerpo monoclonal de ratón), que se ha demostrado en IP, WB, ICC.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Quality
Evaluada rutinariamente por inmunotransferencia con extractos nucleares HeLa
Target description
100-120 kDa
Physical form
Anticuerpo purificado en proteína G en Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, acida sódica al 0,05%, pH 7,4.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-309, extracto nuclear de células HeLa. Añada un volumen igual de tampón de muestra reductor Laemmli a 10 μl del extracto y deje hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del extracto reducido por carril para minigeles.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
CTCF controls expression and chromatin architecture of the human major histocompatibility complex class II locus.
Majumder, P; Boss, JM
Molecular and cellular biology null
Cohesin regulates MHC class II genes through interactions with MHC class II insulators.
Majumder, P; Boss, JM
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Peter G Wolf et al.
Journal of cell science, 131(11) (2018-05-05)
The DNA-embracing, ring-shaped multiprotein complex cohesin mediates sister chromatid cohesion and is stepwise displaced in mitosis by Wapl and separase (also known as ESPL1) to facilitate anaphase. Proper regulation of chromosome cohesion throughout meiosis is critical for preventing formation of
Scc1 sumoylation by Mms21 promotes sister chromatid recombination through counteracting Wapl.
Wu, N; Kong, X; Ji, Z; Zeng, W; Potts, PR; Yokomori, K; Yu, H
Genes & Development null
Johannes Buheitel et al.
The EMBO journal, 32(5), 666-676 (2013-01-31)
Faithful transmission of chromosomes during eukaryotic cell division requires sister chromatids to be paired from their generation in S phase until their separation in M phase. Cohesion is mediated by the cohesin complex, whose Smc1, Smc3 and Scc1 subunits form