Documentos clave
05-538
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-Raf-1 (Ser338)
Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-CMD1NN, Anti-CRAF, Anti-NS5, Anti-Raf-1, Anti-c-Raf
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer338)
Gene Information
human ... RAF1(5894)
Specificity
Reconoce Raf-1 fosforilado en la serina 338.
Immunogen
Péptido correspondiente a los residuos 333-345 de Raf-1 humano
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-fosfo-Raf-1 (Ser338) detecta el nivel de fosfo-Raf-1 (Ser338) y ha sido publicado y validado para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
MAP cinasas
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en lisados RIPA de células 3T3/NIH estimuladas con PDGF
Target description
74 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada en proteína A en Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 %, pH 7,4.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Expresado en la mayoría de los tejidos, lisados de células 3T3/NIH estimuladas con PDGF
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Culture of Drosophila primary cells dissociated from gastrula embryos and their use in RNAi screening.
Bai J, Sepp KJ, Perrimon N
Nature Protocols null
Development of a highly reproducible three-dimensional organotypic model of the oral mucosa.
Anna Dongari-Bagtzoglou, Helena Kashleva
Nature Protocols null
Raf-1 serine 338 phosphorylation plays a key role in adhesion-dependent activation of extracellular signal-regulated kinase by epidermal growth factor.
Edin, ML; Juliano, RL
Molecular and cellular biology null
Antonia K Roseweir et al.
Journal of the National Cancer Institute, 110(6), 616-627 (2018-06-20)
Aromatase inhibitors improve disease-free survival compared with tamoxifen in postmenopausal women with hormone receptor-positive breast cancer. The Tamoxifen and Exemestane Adjuvant Multinational (TEAM) trial compared exemestane monotherapy with sequential therapy of tamoxifen followed by exemestane. The trial failed to show
Behzad M Toosi et al.
Oncogene, 37(30), 4073-4093 (2018-04-28)
Triple-negative breast cancer (TNBC) tumours that lack expression of oestrogen, and progesterone receptors, and do not overexpress the HER2 receptor represent the most aggressive breast cancer subtype, which is characterised by the resistance to therapy in frequently relapsing tumours and