05-516-AF555
Anti-Ras Antibody, clone RAS10, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone RAS10, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinónimos:
GTPase HRas, c-H-ras, H-Ras-1, Ha-Ras, p21ras, Transforming protein p21, GTPase KRas, c-K-ras, c-Ki-ras, K-Ras 2, Ki-Ras, GTPase NRas, Transforming protein N-Ras
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RAS10, monoclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HRAS(3265) , KRAS(3845) , NRAS(4893)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Clone Ras10 is also available as unconjugated, as well as in FITC- and Alexa Fluor™ 647-conjugated forms (Cat. Nos. 05-516, FCMAB148F, 05-516-AF647) for ELISA, flow cytometry, immunocytochemistry, immunohistochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Signaling
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Ras immunoreactivity in A431 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable