05-22-3838
BQ-788, Sodium Salt
Sinónimos:
BQ-788, Sodium Salt, N- cis-2,6-Dimethylpiperidinocarbonyl-L-γ-MeLeu-D-Trp(MeOCO)-D-Nle-OH, Na
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white to off-white
solubilidad
0.01% NH4OH: 1 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
methanol: water (3:1): 2 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ETB-receptor antagonist
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Taniai, H., et al. 2001. Hepatology33, 894.
Fukuroda, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 1461.
Ishikawa, K., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 4892.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable