Key Documents
05-163
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-PLCγ-1.
Upstate®, from mouse
Sinónimos:
1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma 1, Phosphoinositide phospholipase C, Phospholipase C-gamma-1, monophosphatidylinositol phosphodiesterase, phosphatidylinositol phospholipase C, phosphoinositidase C, phospholipase C gamma 1,
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
B-2-5, monoclonal
B-20-3, monoclonal
B-6-4, monoclonal
D-7-3, monoclonal
E-9-4, monoclonal
species reactivity
mouse, human, bovine, rat, rabbit
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLCG1(5335)
General description
La fosfolipasa C gamma 1 es un sustrato de tirosina cinasa para muchas tirosinas cinasas receptoras y no receptoras. La activación de la enzima produce dos moléculas de segundo mensajero, el 1,4,5-trisfosfato de inositol y el diacilglicerol, lo cual provocan la movilización del Ca2+ intracelular y la activación de la proteína cinasa C. Aunque el genoma de los mamíferos codifica 10 PLC específicas de fosfoinosítido conocidas, solo las isoformas gamma 1 y gamma 2 están reguladas por la actividad tirosina cinasa. La actividad de la isoforma PLC beta es controlada por receptores heterotrímeros acoplados a la proteína G, mientras que se desconoce el mecanismo de regulación de la actividad PLCgamma.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la PLCγ-1, Pm 135 kDa. Reacciona con algunas proteínas que no contienen PLCγ-1 SH-3, como la nck, Pm 47 kDa (Park, D., 1992).
Immunogen
Cinco clones individuales producidos contra la fosfolipasa C (PLC)γ-1 purificada soluble de cerebro bovino.
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-PLCγ-1 detecta la concentración de PLCγ-1; y se ha publicado y validado para utilizar en IC, IP y WB.
Inmunoprecipitación:
4 µg de un lote anterior de anticuerpos provocó inmunoprecipitación de la PLCγ-1 de lisado de células A431 no estimuladas; lotes previos causaron inmunoprecipitación de la PLCγ-1 de preparación citosólica cerebral de conejo.
Inmunocitoquímica:
5-10 µg/ml de lotes anteriores de este anticuerpo detectaron la PLCγ-1 en células A431 fijadas con etanol-ácido acético [95:5].
Subcategoría de investigación
Transmisión de señales lipídicas
Quality
Se evalúa sistemáticamente en células de carcinoma humano A431, preparaciones de citosol cerebral de conejo y de citosol cerebral bovino.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0.5-2 µg/ml de este lote detectaron la PLCγ-1 en células de carcinoma A431 humano; lotes anteriores detectaron la PKCγ-1 en preparaciones de citosol cerebral de conejo y citosol cerebral bovino.
Target description
135 kDa
Physical form
Cromatografía en proteínas G
Líquido en Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M y azida sódica al 0,05 %.
Una mezcla igual de anticuerpos IgG producidos por SP2/0-AG14 x células esplénicas Balb/c (Suh, P.G., 1988) y propagados como inmunoglobulina purificada. Clones B-2-5, B-6-4, B-20-3, D-7-3, E-9-4.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de referencia 12-301, lisado de células A431 no estimuladas. Agregue 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
J M Haugh et al.
The Journal of biological chemistry, 274(13), 8958-8965 (1999-03-20)
The epidermal growth factor receptor (EGFR) ligands, epidermal growth factor (EGF), and transforming growth factor-alpha (TGFalpha) elicit differential postendocytic processing of ligand and receptor molecules, which impacts long-term cell signaling outcomes. These differences arise from the higher affinity of the
A Zapf-Colby et al.
Oncogene, 18(35), 4908-4919 (1999-09-22)
Nerve growth factor (NGF) treatment of Chinese hamster ovary fibroblast (CHO) cells exogenously expressing 2.5x105 TrkA receptors (CHO/TrkA) results in inhibition of serum and insulin-like growth factor-I (IGF-I) stimulated cell proliferation in a dose-dependent manner. Furthermore, NGF does not stimulate
Yang Liu et al.
EBioMedicine, 51, 102607-102607 (2020-01-10)
PLCγ enzymes are key nodes in cellular signal transduction and their mutated and rare variants have been recently implicated in development of a range of diseases with unmet need including cancer, complex immune disorders, inflammation and neurodegenerative diseases. However, molecular
L L Runft et al.
Developmental biology, 214(2), 399-411 (1999-10-20)
Elevation of intracellular Ca2+ at fertilization is essential for the initiation of development in the Xenopus egg, but the pathway between sperm-egg interaction and Ca2+ release from the egg's endoplasmic reticulum is not well understood. Here we show that injection
L M Mehlmann et al.
Developmental biology, 203(1), 221-232 (1998-11-10)
The initiation of Ca2+ release at fertilization of mammalian eggs requires inositol trisphosphate (Miyazaki et al., 1992, Science 257, 251-255), indicating that an enzyme of the phospholipase C family is probably activated. Because Ca2+ release at fertilization in echinoderm eggs