05-1250
Anti-Trimethyl Histone H3(Lys9) Antibody, clone CMA308
clone CMA308, from mouse
Sinónimos:
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CMA308, monoclonal
reactividad de especies
vertebrates, human
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
trimethylation (Lys9)
Información sobre el gen
human ... H3C1(8350)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA.1
Immunoprecipitation:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for IP.1
Immunocytochemistry:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunocytochemistry.1
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Calidad
A 0.5 – 2 μg/mL dilution of this antibody detected histone H3 in 10 μg of HeLa acid extract.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa Acid extract.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable