Key Documents
05-118
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-FGF-2/basic FGF, clon BFM-2
clone bFM-2, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, fibroblast growth factor 2, fibroblast growth factor 2 (basic), heparin-binding growth factor 2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
bFM-2, monoclonal
species reactivity
mouse, bovine, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
El FGF básico (FGF2) es un miembro de la familia de factores de crecimiento de fibroblastos (FGF). Los miembros de la familia FGF se unen a la heparina y poseen amplias actividades mitógenas y angiógenas. El FGF2 está involucrado en diversos procesos biológicos, como el desarrollo de las extremidades y sistema nervioso, la cicatrización de heridas y el crecimiento tumoral. El ARNm del FGF2 contiene múltiples sitios de poliadenilación, y se traduce alternativamente desde codones de iniciación AUG y no AUG (CUG), lo que provoca cinco isoformas diferentes con propiedades distintas. Las isoformas iniciadas por CUG están localizadas en el núcleo y son responsables del efecto intracrino, mientras que la forma iniciada por AUG es principalmente citosólica y es responsable de los efectos paracrinos y autocrinos de este FGF.
Este anticuerpo puede experimentar reacción cruzada con el FGF básico nativo y termoinactivado, pero no neutralizará la actividad biológica. Upstate recomienda el neutralizante anti-FGF-2/FGF básico, clon BFM-1 (neutralizante) (Nº de ref. 05-117) para neutralizar la actividad.
Specificity
Este anticuerpo detecta el FGF-2/FGF básico.
Este anticuerpo muy específico no experimenta reacción cruzada con el FGF ácido bovino (FGF-1, HBGF-1).
Nota importante: este anticuerpo puede experimentar reacción cruzada con el FGF básico nativo y termoinactivado, pero no neutralizará la actividad biológica (Uteza, Y., 1999). Upstate recomienda anti-FGF-2/FGF básico, clon BFM-1 (neutralizante) (Nº de ref. 05-117) para neutralizar la actividad.
Immunogen
FGF básico cerebral bovino purificado (FGF-2, HBGF-2). Clon bFM-2.
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Detección del FGF-2/FGF básico utilizando este anticuerpo anti-FGF-2/FGF básico, clon bFM-2, validado para utilizar en IH, RIA y WB.
Inmunohistoquímica:
se ha demostrado que lotes anteriores de este anticuerpo provocan inmunotinción de cortes cerebrales congelados fijados con etanol:ácido acético [95:5] fríos. Este anticuerpo también se ha utilizado a 10 μg/ml para teñir cortes incluidos en parafina (Matsuzaki, K., 1989).
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Quality
Evaluada en FGF básico (Nº de ref. 01-114).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0.5-2 μg/ml de este anticuerpo detectaron 100 ng de FGF-2/FGF básico, sin portadores (Nº de ref. 01-114).
Target description
17,5 kDa
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificado en tampón que contiene PBS, pH 7,4, purificado por precipitación con sulfato de amonio y cromatografía DEAE Sephacryl. Disolución congelada.
Precipitación con sulfato de amonio y cromatografía DEAE-celulosa
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido hepático y renal fetal
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Immunohistochemical localization of cytokines in nevi.
M G Fleming, S F Howe, A G Candel
The American Journal of Dermatopathology null
Immunolocalization of acidic and basic fibroblast growth factors in porcine uterine and conceptus tissues
Gupta, A., et al
Biology of Reproduction, 56, 1527-1536 (1997)
Takashi Kobayashi et al.
The Journal of biological chemistry, 282(27), 19589-19597 (2007-05-12)
The interactions of heparan sulfate (HS) with heparin-binding growth factors, such as fibroblast growth factors (FGFs), depend greatly on the chain structures. O-Sulfations at various positions on the chain are major factors determining HS structure; therefore, O-sulfation patterns may play
Y Uteza et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(6), 3126-3131 (1999-03-17)
We developed an experimental approach with genetically engineered and encapsulated mouse NIH 3T3 fibroblasts to delay the progressive degeneration of photoreceptor cells in dark-eyed Royal College of Surgeons rats. These xenogeneic fibroblasts can survive in 1. 5-mm-long microcapsules made of
Immunolocalization and temporal distribution of cytokine expression during the development of vein graft intimal hyperplasia in an experimental model.
P L Faries, M L Marin, F J Veith, J A Ramirez, W D Suggs, R E Parsons, L A Sanchez, R T Lyon
Journal of Vascular Surgery null