Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
04-835
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-dimetil-histona H3 (Lys79), clon NL59, monoclonal de conejo
culture supernatant, clone NL59, Upstate®
Sinónimos:
H3K79me2, Histone H3 (di methyl K79)
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
NL59, monoclonal
species reactivity
vertebrates, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys79)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina. La dimetilación de la Lys79 en la histona H3 se asocia con la transcripción activa del gen y es un marcador de la eucromatina. La histona H3 es metilada en la Lys79 por la histona metiltransferasa Dot1L.
Specificity
Reconoce la dimetil-histona H3 (Lys79).
Se prevé una amplia reactividad cruzada de especies debido a la homología de la secuencia
Immunogen
Epítopo: Lys79
Péptido sintético conjugado con KLH que contiene la secuencia DFme2KTD correspondiente a la dimetil-lisina en la posición 79 de la histona H3. La secuencia inmunizante es idéntica en humanos, ratones, rata y levadura. Se añadió una cisteína C-terminal para facilitar la conjugación.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-dimetil-histona H3 (Lys79), clon NL59, es un anticuerpo monoclonal de conejo para la detección de la dimetil-histona H3 (Lys79), también conocida como H3K79me2 e histona H3 (di metil K79) y ha sido validada en ChIP, WB, DB, Mplex.
Inmunoprecipitación de la cromatina:
La cromatina tratada con ultrasonidos preparada a partir de células HeLa (1 X 10E6 equivalentes de célula por IP) se sometió a inmunoprecipitación utilizando o bien 4 µl de sobrenadante de control negativo o bien 4 µl de anti-dimetil-histona H3 (Lys79) y el kit Magna ChIP A (Nº de ref. 17-610). La inmunoprecipitación satisfactoria de fragmentos de ADN asociados a la dimetil-histona H3 (Lys79) se verificó mediante qPCR utilizando cebadores control
Para conocer los detalles experimentales, consulte los protocolos del kit EZ-Magna CHIP A (Nº de ref. 17-408) o el EZ-ChIP (Nº de ref. 17-371).
Inmunoprecipitación de la cromatina: un laboratorio independiente ha demostrado que un lote representativo de este anticuerpo funciona en la ChIP.
Análisis mediante ChIP-Seq:
un laboratorio independiente utilizó un lote representativo de este anticuerpo para ChIP-Seq. Véase Egelhofer, T.A., et al. (2011). Véase Easwaran, H., et al. (2012) Véase Suzuki, H., et al. (2011).
Inmunotransferencia por puntos: se confirmó la especificidad de un lote representativo por la capacidad de una dilución 1:2500 del anticuerpo para reconocer péptidos correspondientes a regiones de la histona H3 con varias modificaciones
Análisis mediante transferencia por puntos: se probaron la matriz de especificidad de anticuerpos anti-histona H3 Absurance (Nº de ref. 16-667) y la matriz de especificidad de anticuerpos anti-histona H2A, H2B, H4 (Nº de ref. 16-665), que contienen histonas con diversas modificaciones, con el anticuerpo anti-dimetil histona H3 (Lys9), clon NL59, nº de ref. 04-835-S (dilución 1:500). Las proteínas se visualizaron utilizando una anticuerpo burro anti-IgG conejo conjugada con HRP y un sistema de detección de quimioluminiscencia.
Subcategoría investigación
Histonas
Quality
Evaluada habitualmente por inmunotransferencia en proteínas extraídas con ácido de células HeLa
Target description
17 kDa
Linkage
Sustituye a: 05-835
Physical form
Sobrenadante de cultivo en azida sódica al 0,05 %
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Eliza Mari Kwesi-Maliepaard et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(34), 20706-20716 (2020-08-09)
Cytotoxic T cell differentiation is guided by epigenome adaptations, but how epigenetic mechanisms control lymphocyte development has not been well defined. Here we show that the histone methyltransferase DOT1L, which marks the nucleosome core on active genes, safeguards normal differentiation
Cathy J Spangler et al.
Cell reports, 38(7), 110369-110369 (2022-02-17)
DOT1L methylates histone H3 lysine 79 during transcriptional elongation and is stimulated by ubiquitylation of histone H2B lysine 120 (H2BK120ub) in a classical trans-histone crosstalk pathway. Aberrant genomic localization of DOT1L is implicated in mixed lineage leukemia (MLL)-rearranged leukemias, an
DNA methylation and histone modifications modulate the ?1,3 galactosyltransferase ?3Gal-T5 native promoter in cancer cells.
Anna Caretti,Silvia M Sirchia,Silvia Tabano,Aida Zulueta,Fabio Dall'olio,Marco Trinchera
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null
Julia M Schulze et al.
Molecular cell, 35(5), 626-641 (2009-08-18)
To identify regulators involved in determining the differential pattern of H3K79 methylation by Dot1, we screened the entire yeast gene deletion collection by GPS for genes required for normal levels of H3K79 di- but not trimethylation. We identified the cell
Eliza Mari Kwesi-Maliepaard et al.
Frontiers in genetics, 13, 1032958-1032958 (2022-11-26)
Cutaneous T-cell lymphomas (CTCLs) are a subset of T-cell malignancies presenting in the skin. The treatment options for CTCL, in particular in advanced stages, are limited. One of the emerging therapies for CTCL is treatment with histone deacetylase (HDAC) inhibitors.