Documentos clave
04-1557
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-SIRT1, clon 10E4
clone 10-E-4, from mouse
Sinónimos:
SIR2-like protein 1, sir2-like 1, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 1 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1, sirtuin type 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10-E-4, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
General description
SIR2 es la abreviatura de Silent mating type Information Regulation-2. Sir2 (cuyo homólogo en mamíferos se conoce como SIRT1, SIR2L1 o SIR2α) es el homónimo de una familia de enzimas estrechamente relacionadas, las sirtuinas. Se han encontrado miembros de esta familia en casi todos los organismos estudiados. Se ha planteado la hipótesis de que las sirtuinas desempeñan un papel clave en la respuesta de un organismo al estrés (como el calor o el hambre) y son responsables de los efectos de prolongación de la vida de la restricción calórica. Las sirtuinas actúan eliminando grupos acetilo de las proteínas en presencia de NAD+; por lo tanto, se clasifican como “desacetilasas dependientes de NAD+”. En mamíferos, la SIRT1 (el homólogo de mamíferos de la Sir2) ha demostrado desacetilar y por consiguiente desactivar la proteína p53.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el SIRT1.
Immunogen
Epítopo: desconocido
Proteína recombinante etiquetada con His que corresponde a la SIRT1 humana.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Inmunoprecipitación: comunicado por un investigador independiente utilizando un lote representativo.
Inmunoprecipitación de cromatina: comunicado por un investigador independiente utilizando un lote representativo.
Inmunohistoquímica: comunicado por un investigador independiente utilizando un lote representativo.
No reacciona en ratón en IHC. La secuencia de ratón es un 100 % idéntica a la de inmunógeno, por lo que se prevé que funcione en inmunotransferencia Western.
Subcategoría investigación
Histonas
Utilización del anticuerpo anti-SIRT1, clon 10E4 (anticuerpo monoclonal de ratón), validado en WB, IP, ICC, IHC, ChIP para detectar la SIRT1, también conocida como sirtuina (homólogo de regulación información tipo de apareamiento silencioso 2) 1, sirtuina 1.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la SIRT1 en 10 µg de lisado de células HeLa.
Target description
~110 kDa
Physical form
IgGκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Visite la Librería de documentos
Lili Qin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(22) (2020-11-19)
Resveratrol (RSV) is a natural flavonoid polyphenol compound extracted from the plants which shows various biological activities. However, the clinical application of RSV is limited by its poor aqueous solubility, rapid metabolism and poor bioavailability. In this study, resveratrol-loaded solid
Zhenyu Li et al.
The Journal of biological chemistry, 284(16), 10361-10366 (2009-02-17)
SUV39H1 is a histone H3K9-specific methyltransferase important for heterochromatin formation, regulation of gene expression, and induction of senescence in premalignant cells. SUV39H1 forms a complex with SirT1, and its activity is stimulated by SirT1 binding. Here we present evidence that
Lidong Sun et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(19), 2647-2655 (2016-10-18)
SIRT1 is a principle class III histone deacetylase which exhibits versatile functions in stress response, development, and pathological processes including cancer. Although SIRT1 deacetylates a wide range of nuclear and cytoplasmic proteins, its subcellular localization in cancer cells has been
Li Zhang et al.
Bioscience trends, 12(3), 282-290 (2018-06-29)
The migration and invasion of vascular smooth muscle cells (VSMCs) caused by advanced aging play an important role in diffuse intimal thickening, facilitate adverse arterial remodeling and contribute to the initiation and progression of cardiovascular diseases. The inhibitory function of
Timothy M Robinette et al.
Nature communications, 11(1), 2814-2814 (2020-06-06)
Food consumption is fundamental for life, and eating disorders often result in devastating or life-threatening conditions. Anorexia nervosa (AN) is characterized by a persistent restriction of energy intake, leading to lowered body weight, constant fear of gaining weight, and psychological